material
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
나사산 크기
15-415
무균
non-sterile
포장
pack of 144 ea
case of 288
제조업체/상표
Corning 9826-16X
O.D. × L
16 mm × 125 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.