분석
97%
양식
powder
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
InChI key
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
2,7-Dihydroxynaphthalene is a organic building block used to prepare sulfonic acids, divinylnaphthalenes, dyes, pigments, and fluorescent whiteners.
애플리케이션
Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable