주요 문서
D120006
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxypyridine hydrochloride
97%
동의어(들):
2,6-Pyridinediol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
147.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
206-208 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Oc1cccc(O)n1
InChI
1S/C5H5NO2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6-4;/h1-3H,(H2,6,7,8);1H
InChI key
HNWWAWKDVFVJRG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1