주요 문서
D131407
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
2210858
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
powder
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)