주요 문서
D217700
Sigma-Aldrich
1,4-Dithiane
97%
동의어(들):
(4-Nitrophenyl)acetylene, (4-Nitrophenyl)ethyne, (p-Nitrophenyl)acetylene, 1,4-Dithiacyclohexane, 1-Nitro-4-ethynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
bp
200 °C (lit.)
mp
107-113 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)