주요 문서
D96006
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate
≥99%
동의어(들):
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)