주요 문서
D99005
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-oxopimelate
98%
동의어(들):
Diethyl 4-oxoheptanedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
Beilstein:
1571968
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)