주요 문서
DWKBGE830PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 250 mL
동의어(들):
BGE830PNC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121819
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene
round bottom
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
특징 및 장점
Pivotting nozzle closure
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)