Product Name
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
분석
99%
양식
powder
색상
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 2.5%
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI key
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
일반 설명
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
애플리케이션
NLO material
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.