주요 문서
F3207
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetophenone
99%
동의어(들):
1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-fluorobenzene, 4-Acetylfluorobenzene, p-Fluorophenyl methyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.14
Beilstein:
386013
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)