주요 문서
F4061
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Mca)-OH
동의어(들):
N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-Lys-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H32N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
584.62
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.26
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
InChI key
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
애플리케이션
Fmoc-Lys(Mca)-OH can be used as a building block to prepare fluorescent labeled peptides by solid-phase peptide synthesis. It is also used to synthesize luminescent lanthanide(III)-based chelates for spectroscopic applications, in particular, to label folded proteins or DNA.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)