주요 문서
GF00494276
Silver
wire reel, 10m, diameter 0.8mm, as drawn, 99.99%
동의어(들):
Silver, AG005155
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag
CAS Number:
Molecular Weight:
107.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 004-942-76
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
10 m × 0.8 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)