주요 문서
GF00607070
Iron
foil, 100x100mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.5%
동의어(들):
Iron, FE000410
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.5%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 006-070-70
저항도
9.71 μΩ-cm
길이 × 너비 × 두께
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)