GF01771118
Antimony
rod, 50mm, diameter 4.7mm, 99.999%
동의어(들):
Antimony, SB007906
분석
≥99.999%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 017-711-18
저항성
41.7 μΩ-cm
길이 × 직경
50 mm × 4.7 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.