분석
99.95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 037-818-63
저항도
9.96 μΩ-cm, 20°C
길이 × 너비 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.