GF04116158
Rhenium
wire reel, 0.1m, diameter 0.076mm, annealed, 99.97%
동의어(들):
Rhenium, RE005105
분석
99.97%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 041-161-58
길이 × thickness
0.1 m × 0.076 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.