주요 문서
GF04444095
Cerium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99.9%
동의어(들):
Cerium, CE007910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ce
CAS Number:
Molecular Weight:
140.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.90%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 044-440-95
저항도
73 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
100 mm × 6.35 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)