분석
99.95%
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 061-829-40
저항도
2.05 μΩ-cm, 0°C
길이 × 벽 두께
50 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
1.0 mm × 0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.