Merck
GF06766713
Gold
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.014mm, polyester insulation, 99.99%
동의어(들):
Gold, AU005840
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
CAS Number:
Molecular Weight:
196.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 067-667-13
저항도
2.05 μΩ-cm, 0°C
와이어 길이 × 직경 × 두께
× 0.014 mm, insulated
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)