주요 문서
GF07678491
Thulium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
동의어(들):
Thulium, TM000208
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Tm
CAS Number:
Molecular Weight:
168.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141615
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 076-784-91
저항도
90 μΩ-cm, 20°C
길이 × 너비 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
density
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tm]
InChI
1S/Tm
InChI key
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)