주요 문서
GF10642531
Zinc
foil, 100x100mm, thickness 0.175mm, as rolled, 99.95+%
동의어(들):
Zinc, ZN000290
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
65.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
분석
99.95%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 106-425-31
저항도
5.8 μΩ-cm, 20°C
길이 × 너비 × 두께
100 mm × 100 mm × 0.175 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)