GF16048874
Nickel
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 222.55μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
동의어(들):
Nickel, NI004600
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
58.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 160-488-74
저항도
6.97 μΩ-cm, 20°C
직경 × 두께
10 mm × 0.25 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.