주요 문서
GF25469107
Tin
foil, 15mm disks, thickness 0.006mm, 97.4%
동의어(들):
Tin, SN000200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
118.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97.40%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 254-691-07
저항도
11 μΩ-cm, 20°C
직경 × 두께
15 mm × 0.006 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)