주요 문서
GF31099888
Molybdenum
rod, 1000mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.9%
동의어(들):
Molybdenum, MO007901
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mo
CAS Number:
Molecular Weight:
95.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.90%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 310-998-88
저항도
5.0 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
1000 mm × 3.0 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)