주요 문서
GF31473648
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, hard, light tight (lt)
동의어(들):
FE220250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
설명
light tight (lt)
양식
foil (hard
hard)
제조업체/상표
Goodfellow 314-736-48
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)