주요 문서
GF36861701
Europium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
동의어(들):
Europium, EU005110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Eu
CAS Number:
Molecular Weight:
151.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 368-617-01
저항도
81 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
50 mm × 1.0 mm
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Eu]
InChI
1S/Eu
InChI key
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)