주요 문서
GF37107323
Tungsten
rod, 200mm, diameter 10.0mm, centerless ground, 99.95%
동의어(들):
Tungsten, W 007930, W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
W
CAS Number:
Molecular Weight:
183.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 371-073-23
저항도
4.9 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
200 mm × 10.0 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)