주요 문서
GF37396424
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
동의어(들):
FE227250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 373-964-24
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.2 mm
O.D. × I.D.
1.1 mm × 0.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)