주요 문서
GF47573387
Iron
rod, 200mm, diameter 6.35mm, as drawn, 98+%
동의어(들):
Iron, FE007947
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 475-733-87
저항도
9.71 μΩ-cm
길이 × 직경
200 mm × 6.35 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)