GF50608166
Silver
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.25mm, insulation thickness 0.024mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
동의어(들):
Silver, AG005855
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
Ag
CAS Number:
Molecular Weight:
107.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
99.99%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 506-081-66
저항도
1.59 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경 × 두께
2 m × 0.25 mm × 0.024 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.