Merck
GF51827328
Iridium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.9%
동의어(들):
Iridium, IR007920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ir
CAS Number:
Molecular Weight:
192.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.9%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 518-273-28
저항도
4.71 μΩ-cm
길이 × 직경
25 mm × 2.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)