GF53821234
Aluminum
mesh, 900x900mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
동의어(들):
Aluminum, AL008710
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
mesh
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 538-212-34
저항도
2.6548 μΩ-cm
크기 × 개방부 × 직경
900 x 900 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.