주요 문서
GF54698451
Dysprosium
powder, 1g, max. particle size 500 micron, 99.9%
동의어(들):
Dysprosium, DY006010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Dy
CAS Number:
Molecular Weight:
162.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 546-984-51
저항도
89 μΩ-cm, 20°C
평균 입자 크기
500 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)