주요 문서
GF61342220
Carbon - Vitreous
foam, 150x150mm, 0.05g.cmué, porosity 96.5%, 24 pores/cm
동의어(들):
Carbon - Vitreous, VC003825
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 613-422-20
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)