추천 제품
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
분석
99.9%
양식
wire
autoignition temp.
572 °F
제조업체/상표
Goodfellow 617-827-12
저항도
13.5 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
5 m × 0.025 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.