GF63698305
Iridium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 224μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
동의어(들):
Iridium, IR004500
분석
99.9%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 636-983-05
저항도
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.