Merck
GF64751957
Antimony
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
동의어(들):
SB006015
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sb
CAS Number:
Molecular Weight:
121.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.999%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 647-519-57
저항성
41.7 μΩ-cm
중량
50 g
최대 입자 크기
150 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)