분석
99.7%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 666-895-22
저항도
7.27 μΩ-cm, 22°C
크기 × 두께
50x50 mm × 0.005 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.