추천 제품
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 678-722-13
저항도
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
5 m × 0.25 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
density
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.