Merck
GF72510364
Rhodium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
동의어(들):
Rhodium, RH005110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
102.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99.9%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 725-103-64
저항도
4.33 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
0.5 m × 0.25 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)