주요 문서
GF73866998
Titanium
tube, 100mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 10.9mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.6+%
동의어(들):
Titanium, TI007500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
47.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.6%
양식
tubes
autoignition temp.
860 °F
제조업체/상표
Goodfellow 738-669-98
저항도
42.0 μΩ-cm, 20°C
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.9 mm
O.D. × I.D.
12.7 mm × 10.9 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)