주요 문서
GF75246183
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, 100%
동의어(들):
Bismuth, BI000300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
208.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
100%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 752-461-83
저항도
129 μΩ-cm, 20°C
크기 × 두께
50 x 50 mm × 2.0 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)