GF76465176
Lanthanum
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
동의어(들):
Lanthanum, LA000215
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 764-651-76
저항도
54 μΩ-cm
크기 × 두께
50 x 50 mm × 0.125 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.