주요 문서
GF77505745
Copper
insulated wire, 100m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.002mm, 2 micron polyesterimide insulation, 99.9%
동의어(들):
Copper, CU005850
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
63.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.9%
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 775-057-45
저항도
1.673 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
100 m × 0.05 mm
단열제 두께
0.002 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)