GF77604059
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
NI118710
설명
40 x 40 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 776-040-59
직경 × 공칭 용량
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
크기 × 개방부
300 mm × 300 mm × 0.37
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.