주요 문서
GF78327557
Platinum
tube, 50mm, outside diameter 0.95mm, inside diameter 0.60mm, wall thickness 0.175mm, as drawn, 99.95%
동의어(들):
Platinum, PT007190
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
195.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 783-275-57
저항도
10.6 μΩ-cm, 20°C
길이 × 벽 두께
50 mm × 0.175 mm
O.D. × I.D.
0.95 mm × 0.60 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)