Merck
GF90307144
Lanthanum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
동의어(들):
Lanthanum, LA000200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
La
CAS Number:
Molecular Weight:
138.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 903-071-44
저항도
54 μΩ-cm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)