Merck
다음으로 건너뛰기
GF92630246
Praseodymium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, as rolled, 99%
동의어(들):
Praseodymium, PR000150
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pr
CAS Number:
Molecular Weight:
140.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
99%
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 926-302-46
저항도
68 μΩ-cm, 20°C
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)