주요 문서
GF93107189
Erbium
rod, 100mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
동의어(들):
Erbium, ER007920
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Er
CAS Number:
Molecular Weight:
167.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 931-071-89
저항도
86 μΩ-cm, 20°C
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
density
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Er]
InChI
1S/Er
InChI key
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)