주요 문서
H19859
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzimidazole
97%
동의어(들):
2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-benzimidazol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
Beilstein:
119866
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)